Fontos dokumentumok
1097658
USP
Cefixime
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cefixime trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefixime
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.O.Nc1nc(cs1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(C=C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H15N5O7S2.3H2O/c1-2-6-4-29-14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-28-3-8(22)23)7-5-30-16(17)18-7;;;/h2,5,10,14H,1,3-4H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27);3*1H2/b20-9-;;;/t10-,14-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPYWNMVPZOAFOQ-NABDTECSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cefixime for Oral Suspension
- Cefixime Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3