Fontos dokumentumok
254002
Pyrogallol
ACS reagent
Szinonimák:
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 167.7 °C)
Forma
solid
izzítási maradék
≤0.005%
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.