Fontos dokumentumok
83339
Mac Conkey-Sorbitol ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Mac Conkey-sorbitol Agar ChromoSelect, SMAC Agar ChromoSelect, Sorbitol MacConkey Agar ChromoSelect
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 13.5 g/L
B.C. indicator, 0.1 g/L
bile salts mixture, 1.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 17 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
neutral red, 0.03 g/L
proteose peptone, 3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sorbitol, 10 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.1±0.3 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.