Merck
439231
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution
10 wt. % in H2O
Szinonimák:
N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, Cetyltrimethylammonium hydroxide, Trimethylhexadecylammonium hydroxide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.55
Beilstein:
3723055
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
10 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.351
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution is a surfactant used in:
  • Synthesis of microporous and mesoporous aluminosilicate molecular sieves such as MCM-41 and MCM-48.
  • Hydrothermal preparation of manganese dioxide (MnO2) nanoflower.
  • Synthesis of cetyltrimethylammonium hydroperoxide, a reagent used for promoting phosphate ester hydrolysis.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cetyltrimethylammonium hydroperoxide: an efficient reagent for promoting phosphate ester hydrolysis.
Toullec, Jean and Moukawim, Mohamed
Chemical Communications (Cambridge, England), 434(2), 221-222 (1996)
Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism.
Kresge C T, et al.
Nature, 359(6397), 710-710 (1992)
A new family of mesoporous molecular sieves prepared with liquid crystal templates.
Beck JS
Journal of the American Chemical Society, 114(27), 10834-10843 (1992)
Synthesis of macrostructured MCM-48 molecular sieves.
Danumah, Ch et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44(27), 241-247 (2001)
Hydrothermal preparation and the capacitance of hierarchical MnO2 nanoflower.
Zhu, Gang et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 434(27), 42-48 (2013)