Merck
489980
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCD2CD(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLJMWTZIZZHCS-RBXBQAPRSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)