Merck
605239
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
SILAC Amino Acid, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6, 13C Labeled L-leucine
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH3)213CH13CH213CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
technika/technikák
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
Általános leírás
Leucine is a non-polar ketogenic amino acid. It can be metabolised to acetoacetate and acetyl coenzyme A. Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)
The incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver at very short time intervals after administration.
Simkin JL and Sutton CR
The Biochemical Journal, 77, 489-492 (1960)
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Isotope labeling for solution and solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins.
Verardi R, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 992, 35-62 (2012)