Fontos dokumentumok
604860
L-Glutamic acid-13C5
98 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
(S)-2-Aminopentanedioic acid-13C5, L-Glutamic acid-UL-13C, 13C Labeled L-glutamic acid, Glu-13C5
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-WIAREEORSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?