Fontos dokumentumok
235466
1-Vinylimidazole
≥99%
Szinonimák:
1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Ethenylimidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, N-Vinylimidazole
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as functional monomer in the synthesis of molecularly imprinted polymers
- as monomer in the preparation of magnetic-poly(divinylbenzene-1-vinylimidazole) [m-poly(DVB-VIM)] microbeads
- in the synthesis of novel ion imprinted polyvinylimidazole-silica hybrid copolymer (IIHC)
- in removal of the vinyl protecting group via isoprene-catalyzed lithiation process
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)