Fontos dokumentumok
605166
L-Glutamine-13C5
98 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5, L-Glutamic acid 5-amide-13C5, L-Glutamine-ul-13C, 13C Labeled glutamine
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[H][13C@](N)([13CH2][13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-WIAREEORSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.