Merck
750484
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Szinonimák:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid-13C4, L-Hydroxybutanedioic acid-13C4
About This Item
Lineáris képlet:
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥97% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)