Fontos dokumentumok
447439
1-Methyl-L-tryptophan
95%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, L-(-)-1-Methyltryptophan
About This Item
Javasolt termékek
product name
1-Methyl-L-tryptophan, 95%
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
optikai aktivitás
[α]24/D −8.0°, c = 2 in acetic acid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
242-245 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cn1cc(C[C@H](N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZADWXFSZEAPBJS-JTQLQIEISA-N
Alkalmazás
- In the preparation of L-tryptophan-based ligand for regioselective copper catalyzed N2-arylation of 1,2,3-triazoles.
- As a key starting material for the total synthesis of (−)-ardeemin.
- In the synthesis of cyclic peptide-capped gold nanoparticles as drug delivery systems.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?