Merck
749931
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
≥97 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8, L-α-Amino-3-indolepropionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C11D8H415N2O2
Molekulatömeg:
225.18
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥97 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec) (lit.)
tömegeltolódás
M+21
SMILES string
[2H][13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]2=[13C]1[13C]([13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=[13C]([2H])[15NH]2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1D,7+1,8+1,9+1D,10+1,11+1,12+1,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-CYBDOTFISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)