Merck
603430
Sigma-Aldrich
Urea-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
Szinonimák:
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
About This Item
Lineáris képlet:
H2N13CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
grade
cGMP
Minőségi szint
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
mp
132-135 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Analízis megjegyzés
Used as an Activie Pharmaceutical Ingredient (API) under the jurisdiction of the FDA and following cGMP and ICH guidelines for APIs
Used for Urea Breath Test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid