Fontos dokumentumok
EMS0005
SOLu-Trypsin Dimethylated
Dimethlyated, Proteomics Grade, recombinant, expressed in Pichia pastoris, ready-to-use solution
Szinonimák:
Dimethylated Recombinant Trypsin for Protein Digestion in Mass Spectrometry, Dimethylated rTrypsin, Mass Spectrometry Trypsin Dimethlyated, No chemotryptic activity
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
grade
Proteomics Grade
Forma
ready-to-use solution
hatékonyság
>10,000 units/mg
specifikus aktivitás
≥10,000 units/mg protein (Enzymatic activity)
alkalmasság
suitable for mass spectrometry
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready to use - no preparation, such as reconstitution or thawing, is required
- Fits seamlessly into established workflow - no need to modify protocols
- Eliminates waste - remains stable in the refrigerator after use so there is no need to discard excess product
- Recombinant, porcine sequence - no chymotryptic activity
- Stable for short-term use at room temperature in an autosampler or on a liquid handling robot
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Evaluation of Recombinant, Chemically Treated Trypsin in Proteomics and Protein Characterization Assays