53827-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
működési pH
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Alifás aminok deriválása - A Supelco Ascentis Express oszlop eredményei a tipikus kromatogramoknál nagyobb csúcsfelbontást és jobb csúcsformákat mutatnak.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Chromatograms
application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.