Fontos dokumentumok
47083-U
Formaldehyde solution
stabilized with methanol, ~37 wt. % in H2O, certified reference material
Szinonimák:
Formalin
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.03 (vs air)
gőznyomás
52 mmHg ( 37 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
tartalmaz
~37% water in methanol as stabilizer
kiszerelés
pkg of 1 mL
koncentráció
~37 wt. % in H2O
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
133.0 °F
Lobbanási pont (C)
56.11 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
Separation of Formaldehyde solution
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.