Merck
469947
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)aluminum(III)
Szinonimák:
Hexakis(dimethylamido)dialuminum, Tris(dimethylamino)alane dimer
About This Item
Lineáris képlet:
Al(N(CH3)2)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: aluminum
mp
82-84 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Al/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q6*-1;2*+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 13 Aluminum
Alkalmazás
Tris(dimethylamido)aluminum(III) may be used as a precursor to aluminum nitride (AlN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
70.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tris (dimethylamido) aluminum (III): An overlooked atomic layer deposition precursor.
Buttera SC, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 35(1), 01B128-01B128 (2017)
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.