Fontos dokumentumok
698431
Tetrakis(dimethylamido)tin(IV)
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Tin(IV) dimethylamide
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: tin
SMILES string
CN(C)[Sn](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Sn/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHXTVQNIFGXMSB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
18.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication