Merck
455202
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)hafnium(IV)
99.99%
Szinonimák:
Tetrakis(diethylamino)hafnium(IV)
Méret kiválasztása
10 G
60 700,00 Ft
60 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
60 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH2CH3)2N]4Hf
CAS-szám:
Molekulatömeg:
467.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
60 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99.99%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: hafnium
bp
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
sűrűség
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Analízis megjegyzés
Purity excludes ~2000ppm zirconium.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication