Merck
76420
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥95.0% (H-NMR)
Szinonimák:
BMIM Otf
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H15F3N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (H-NMR)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (H-NMR)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.434
sűrűség
1.292 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate is an aprotic neutral ionic liquid.
Alkalmazás
1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate can be used as an alternative to lithium perchlorate-diethyl ether mixture in the Diels-Alder reaction.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Deep fuels desulfurization and denitrogenation using 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Ke?dra-Krolik, Karolina, et al.
Energy and Fuels, 25.4, 1559-1565 (2011)
Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Doman?ska, Urszula, and Andrzej Marciniak
The Journal of Physical Chemistry B, 112.35, 11100-11105 (2008)
Ion-conductive polymer membranes containing 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate and 1-ethylimidazolium trifluoromethanesulfonate.
Schauer J, et al.
Journal of Membrane Science, 367(1), 332-339 (2011)
tert-Amyl ethyl ether separation from its mixtures with ethanol using the 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ionic liquid: Liquid? liquid equilibrium
Arce, Alberto, Oscar Rodriguez, and Ana Soto
Industrial & Engineering Chemistry Research, 43.26, 8323-8327 (2004)
Activity coefficients at infinite dilution of alkanes, alkenes, and alkyl benzenes in 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate using gas? liquid chromatography
Ge, Ming-Lan, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 52.6, 2257-2260 (2007)
Cikkek
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.