Merck
18086
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
[EMIM][MS]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
összetétel
carbon, 37.07-38.58%
nitrogen, 12.35-12.85% (as tested by elemental analysis)
szennyeződések
≤0.2% water
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CH4O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5-6(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXSDLSWVIAITRQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate [EMIM][MS] when added as an eluent modifier to the mobile phase results in better separation of the three positional isomers of benzoic acid by reversed-phase (RP) high-performance liquid chromatography (HPLC).
Alkalmazás
[EMIM][MS] may be used as a solvent to synthesize gold nanoparticles via reduction of gold(III) chloride trihydrate [HAuCl4.3H2O] using glycerol as a reducing agent.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Strong anion effects on gold nanoparticle formation in ionic liquids.
Khare V, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(7), 1332-1339 (2010)
Densities and viscosities of 1-ethyl-3-methylimidazolium n-alkyl sulfates
Costa, Anabela JL, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 56.8, 3433-3441 (2011)
On the chemical synthesis of titanium nanoparticles from ionic liquids
Ayi, Ayi A., et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 141.12, 1273-1278 (2010)
Microwave-assisted separation of ionic liquids from aqueous solution of ionic liquids
Ha, Sung Ho, Ngoc Lan Mai, and Yoon-Mo Koo
Journal of Chromatography A, 1217.49, 7638-7641 (2010)
Automated carboxylesterase assay for the evaluation of ionic liquids? human toxicity
Cunha, Edite, et al.
Journal of Hazardous Materials, 244, 563-569 (2013)
Cikkek
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.