Merck
574023
Sigma-Aldrich
Cesium perchlorate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Perchloric acid cesium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CsClO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99.9% trace metals basis
Forma:
solid
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cs+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Cs/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Investigations of ionic conductivity in orientationally disordered phases
Used for:
  • Long-duration optical transmission of information with infofuses
  • Modifier of polymer electrolyte/luminescent conjugated polymer mixed ionic-electronic conductors
  • Studies involving pH-dependent mass and volume changes of polypyrrole / poly(styrene sulfonate)
  • Cationic effects in polymer light-emitting electrochemical cells
Reactant for investigating metal salt effects on morphology of silica nanomaterials prepared by polymerization on hydrogels
Piktogramok
Flame over circle
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)