Fontos dokumentumok
230030
Cesium sulfate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Caesium sulphate, Dicesium sulfate
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
szennyeződések
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
1019 °C (lit.)
sűrűség
4.243 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cs.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.