Merck
C8518
Sigma-Aldrich
Cesium hydroxide hydrate
≥90%, ≥99.5% (metals basis)
Szinonimák:
Cesium hydroxide monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HCsO · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.91 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥90%
≥99.5% (metals basis)
form
powder, crystals or chunks
szennyeződések
≤5% Cs2CO3
mp
272 °C (lit.)
sűrűség
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cesium hydroxide hydrate (CsOH.H2O) can be used in the preparation of lithium substituted cesium and cesium aluminosilicate based geopolymer as potential refractory materials. It can also be used in the synthesis of cesium structures of 1,8-naphthalimides substituted carboxylic ligands.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cesium complexes of naphthalimide substituted carboxylate ligands: Unusual geometries and extensive cation-$\pi$ interactions
Reger DL, et al.
Journal of Molecular Structure, 1091(14), 31-36 (2015)
Cesium hydroxide catalyzed addition of alcohols and amine derivatives to alkynes and styrene
Dimitrios T, et al.
Tetrahedron Letters, 40(34), 6193-6195 (1999)
Atomic structure of a cesium aluminosilicate geopolymer: a pair distribution function study.
Bell J, et al.
Chemistry of Materials, 20(14), 4768-4776 (2008)
XRD Analysis of the Role of Cesium in Sodium-Based Geopolymer.
Chlique C, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 98(4), 1308-1313 (2015)
Thermal evolution of lithium ion substituted cesium-based geopolymer under high temperature treatment, Part I: Effects of holding temperature
Yuan J, et al.
Ceramics International, 44(9), 10047-10054 (2018)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.