Fontos dokumentumok
215392
Copper(II) perchlorate hexahydrate
98%
Szinonimák:
Cupric perchlorate hexahydrate
Teszt
98%
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
sűrűség
2.225 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Cu.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Methanol[1-(methoxymethanimidoyl)-2-(pyridin-2-ylmethyl)guanidine]bis(perchlorato)copper(II).: This study reports the synthesis and crystal structure of a new copper(II) complex with potential applications in materials science and catalysis. The research focuses on the structural characterization of the complex, which is crucial for understanding its reactivity and potential uses in various chemical processes (Meenongwa et al., 2012).
- Oxidative cleavage of DNA by a dipyridoquinoxaline copper(II) complex in the presence of ascorbic acid.: This research explores the catalytic activity of a copper(II) complex in oxidative DNA cleavage. The findings demonstrate the complex′s potential application in biochemical studies and the development of new catalytic processes for DNA manipulation and analysis (Santra et al., 2002).
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)