Merck
401420
Sigma-Aldrich
Calcium perchlorate tetrahydrate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
Ca(ClO4)2·4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99%
Forma:
crystalline
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
SMILES string
O.O.O.O.[Ca++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ca.2ClHO4.4H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;;/h;2*(H,2,3,4,5);4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGFQNBSXMKXDTH-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pawel Peter Bawol et al.
ChemSusChem, 14(1), 428-440 (2020-09-01)
In this study the fundamental understanding of the underlying reactions of a possible Ca-O2 battery using a DMSO-based electrolyte was strengthened. Employing the rotating ring disc electrode, a transition from a mixed process of O2 - and O2 2- formation
Yuanyuan He et al.
Astrobiology, 21(3), 279-297 (2020-12-12)
The Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA) and Sample Analysis at Mars (SAM) instruments onboard the Exomars 2022 and Mars Science Laboratory rovers, respectively, are capable of organic matter detection and differentiating potentially biogenic from abiotic organics in martian samples. To
Xinyu Tian et al.
ChemPlusChem, 85(8), 1639-1645 (2020-08-05)
We report the synthesis, characterization, and photophysical and ion-binding properties of deep-red to near-infrared (NIR) fluorescent rhodamine derivatives, bearing two spirolactone rings and substitution of the oxygen atoms in the xanthene ring with sulfur atoms (1-S). The diastereoisomeric cis- and