Merck
GF52825743
Zinc
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Szinonimák:
ZN006040
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Teszt
99.9%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 528-257-43
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
súly
100 g
maximum részecskeméret
150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
FlameEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2