Fontos dokumentumok
266086
Copper
powder, <425 μm, 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Cu
Teszt
99.5% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<425 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)