Fontos dokumentumok
311405
Copper
ACS reagent, granular, 10-40 mesh, ≥99.90%
Szinonimák:
Cu
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.90%
form
granular
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
szennyeződések
≤0.001% P
≤0.02% insol. dil. HNO3
részecskeméret
10-40 mesh
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Ag: ≤0.002%
As: ≤5 ppm
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.005%
Sb and Sn: ≤0.01%
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?