Merck
215481
Zinc
≥99%, mossy
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 KG
39 100,00 Ft
39 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Zinc, mossy, ≥99%
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Teszt
≥99%
Forma
mossy
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
1-2 cm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
2434699645431653
assay
≥99%
assay
≥99.8%
assay
-
assay
≥99.9%
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
form
mossy
form
granular
form
powder
form
granular
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sara Eyal et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(5), 798-806 (2009-05-01)
Studies in rodents indicate that the disruption of P-glycoprotein (P-gp) function increases drug distribution into the developing fetus and organs such as the brain. To simultaneously and serially evaluate the effect of P-gp activity and inhibition on the tissue distribution
Casper Groth et al.
Development (Cambridge, England), 140(14), 3018-3027 (2013-06-21)
Developmental patterning requires the precise interplay of numerous intercellular signaling pathways to ensure that cells are properly specified during tissue formation and organogenesis. The spatiotemporal function of the Notch signaling pathway is strongly influenced by the biosynthesis and intracellular trafficking
I A Popov et al.
Molekuliarnaia biologiia, 47(3), 498-504 (2013-07-31)
Alzheimer's disease, is a lethal neurodegenerative pathology, characterized by the formation of soluble neurotoxic oligomers of the human amyloid-beta peptide Abeta which get accumulated forming polymeric extracellular aggregates (so-called amyloid plaques). The isomerized at aspartate 7 isoform of the human
A S Hussein et al.
European journal of paediatric dentistry : official journal of European Academy of Paediatric Dentistry, 14(2), 113-118 (2013-06-14)
To assess the salivary levels of Copper (Cu), Zinc (Zn), Manganese (Mn) and Iron (Fe) obtained from children of different ethnic backgrounds in Shah Alam, Malaysia and investigate the possible relationships with caries. One hundred and twenty primary school children
Nalini Pandey et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 548-555 (2013-08-01)
Black gram plants subjected to varying levels of Zn supply (0.01 to 10 microM Zn) showed optimum growth and dry matter yield in plants receiving 1 microM Zn. The dry matter yield of plants decreased in plants receiving 0.01 and