Fontos dokumentumok
562505
Cesium hydroxide monohydrate
≥99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Cesium hydroxide hydrate
Teszt
≥99.5% trace metals basis
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
272 °C (lit.)
sűrűség
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst to prepare unsymmetrical Bis-allyl ethers via dimerization of Baylis-Hillman adducts.
- As a dopant to fabricate vanadium oxide thin films as a hole extraction layer for perovskite solar cells.
- As an initiator for ring opening polymerization of monosubstituted oxiranes.
- As a promoter to synthesize secondary amines via chemoselective N-alkylation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.