Merck
420840
Sigma-Aldrich
LUDOX® AS-40 colloidal silica
40 wt. % suspension in H2O
Szinonimák:
Silica preparation
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
colloidal
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
40 wt. % suspension in H2O
külső felület
~135 m2/g
pH
9.1
sűrűség
1.295 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LUDOX®  AS-40 colloidal silica is used as a silica source in the preparation of zeolites.
Alkalmazás
Ludox AS-40 is used as:
  • A filler material in the nanocomposite Nafion films
  • A precursor in the synthesis of micro-mesoporous carbon spheres
Jogi információk
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The static aging effect on the seedless synthesis of different ranges FAU-type zeolite Y at various factors
Al-Jubouri, et al.
Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 20, 7-13 (2019)
Salt enhanced solvent relaxation and particle surface area determination via rapid spin-lattice NMR.
Elliott L N, et al.
Powder Technology, 333, 458-467 (2018)
Interfacial Water Drives Improved Proton Transport in Siliceous Nanocomposite Nafion Thin Films
PJ Goossens, et al.
ChemPhysChem, 19, 538-546 (2018)
Gel?Infused Slippery Surface with Enhanced Longevity and Thermally Controllable Sliding Properties.
Zhu G H, et al.
Advanced Materials Interfaces, 3(20), 1600515-1600515 (2016)
Separation of water?acetic acid mixtures by pervaporation using a thin mordenite membrane.
Li G, et al.
Separation and Purification Technology, 32(1-3), 199-206 (2003)