Merck
558761
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4IN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.6320 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
sűrűség
1.928 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
Ic1ccccn1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Iodopyridine can be synthesized from 2-chloropyridine or 2-bromopyridine via treatment with iodotrimethylsilane.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vibrational assignments of 2-iodopyridine.
Sortur V, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69(2), 604-611 (2008)
Lianzhong Luo et al.
Environmental toxicology and chemistry, 36(10), 2602-2613 (2017-03-18)
Oysters accumulate Zn as an adaptation to Zn exposure; however, it is not known whether male and female oysters respond differently to Zn exposure. Proteomic and real-time polymerase chain reaction analyses were used to investigate differential responses of male and
Tri-(2-pyridyl) amine.
Wibaut JP and La Bastide GLC.
Rec. Trav. Chim., 52(6), 493-498 (1993)
"The solid complex Zn (CF 3) Br? 2DMF as an alternative reagent for the preparation of both, trifluoromethyl and pentafluoroethyl copper, CuCF3 and CuCF5"
Kremlev MM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 131(2), 212-216 (2010)
Photo-arylation. IV. Synthesis of 2-arylpyridines by photo-reaction of 2-iodopyridine with substituted benzenes.
Terashima M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 33(3), 1009-1015 (1985)
Cikkek
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.