Merck
754595
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrazine
97%
Szinonimák:
Bromopyrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.580
sűrűség
1.757 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
198.0 °F
Lobbanási pont (C)
92.2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)