Merck
130737
Sigma-Aldrich
3-Iodotoluene
99%
Szinonimák:
1-Iodo-3-methylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.03
Beilstein:
1903634
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.604 (lit.)
bp
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.698 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
Cc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7I/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Iodotoluene (1-Iodo-3-methylbenzene) was used in the preparartion of indene derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zheng-Hui Guan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(6), 1040-1045 (2008-03-11)
The palladium-catalyzed carboannulation and arylation reaction of propargylic carbonates with in situ generated organozinc compounds produced an important new class of indene derivatives. The reaction proceeded under mild conditions, and indene products were isolated in good to excellent yields.
[Information on basics of MAC for m-toluate iodide in the air of work area].
V I Sokolov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (9-10)(9-10), 44-45 (1992-01-01)
Ya-Jun Liu et al.
The Journal of chemical physics, 132(1), 014306-014306 (2010-01-19)
The multistate second order multiconfigurational perturbation theory in conjunction with spin-orbit interaction through complete active space state interaction (MS-CASPT2/CASSI-SO) was employed to calculate the potential energy curves for the ground and low-lying excited states of o-, m-, and p-iodotoluene along
Mizoroki-heck-type reaction mediated by potassium tert-butoxide.
Eiji Shirakawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(20), 4671-4674 (2011-04-08)