Merck
531227
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
sűrűség
0.820 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKHGUXGNUITLKF-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)