Fontos dokumentumok
55292
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate
95%
Teszt
≥94.5% (HPLC)
95%
SMILES string
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.Al.4ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNOZWIUFLYBVHH-UHFFFAOYSA-J
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be used as:
- A catalyst to synthesize linear alkylbenzenes by alkylation of benzene with 1-dodecene.
- A solvent in extractive desulfurization of oil products.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.