Fontos dokumentumok
69110
1-Methylpyrrolidine
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.425
bp
76-80 °C (lit.)
sűrűség
0.800 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of ionic liquid electrolytes for primary Li/CFx batteries.
- Preparation of ionic liquid as a reaction medium to carry out sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones.
- MCM-47, a highly crystalline ferrierite layered silicate, can be synthesized using a diquaternary ammonium salt prepared from the reaction of 1-methylpyrrolidine with 1,4-dibromobutane.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?