Fontos dokumentumok
152536
Sodium p-toluenesulfonate
95%
Szinonimák:
p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Teszt
95%
funkcionális csoport
tosylate
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
932.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
500 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?