Merck
691887
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C,3-d sodium salt
99 atom % 13C, 97 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C,3-d sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,d4 sodium salt, 2-Ketoisovaleric-3(methyl-d3),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-13C,d4 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),4-13C,3-d sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3CD(CD3)COCO2Na
Molekulatömeg:
143.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIQBZDCJCRFGKA-KDMRDBLJSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.