Merck
900845
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC2D4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.08
UNSPSC kód:
12352106
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Teszt
≥97% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C](O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)