Merck
592994
Sigma-Aldrich
D-Mannose-13C6
98 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp
133 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-APHFOIPNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)