Merck
330833
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxyacetylacetonate
90%
Szinonimák:
TiO(acac)2, Titanium(IV) oxideacetylacetonate
About This Item
Lineáris képlet:
TiO[CH3COCH=C(O-)CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.08
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES string
CC1=O[Ti+2](O=C2C)(O=C(C)[CH-]2)(O=C(C)[CH-]1)(=C)=O
InChI
1S/2C5H7O2.CH2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3H,1-2H3;1H2;;/q2*-1;;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAAKJXQNTVILFO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.