Merck
94735
Sigma-Aldrich
Vanadyl acetylacetonate
purum, ≥97.0% (RT)
Szinonimák:
VO(acac)2, Vanadium(IV)-oxy acetylacetonate
About This Item
Lineáris képlet:
OV(C5H7O2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.16
Beilstein:
4138236
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (RT)
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[V](=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Marvin W Makinen et al.
The Journal of biological chemistry, 277(14), 12215-12220 (2002-01-30)
We have investigated the interaction of bis(acetylacetonato)oxovanadium(IV) (VO(acac)(2)) with bovine serum albumin (BSA) by EPR and angle-selected electron nuclear double resonance, correlating results with assays of glucose uptake by 3T3-L1 adipocytes. EPR spectra of VO(acac)(2) showed no broadening in the
[Oxidation of phenothiazine and its N-methyl derivative by the combination of iodobenzene and vanadium acetylacetonate].
F Pautet et al.
Die Pharmazie, 40(3), 202-203 (1985-03-01)
N Farrell et al.
Journal of inorganic biochemistry, 30(4), 309-315 (1987-08-01)
A study of the reactions of purine and pyrimidine bases has been initiated with the V(IV) complex [V(O)(acac)2]. Two distinct modes of reaction have been recognized depending on the nature of the base. Simple adduct formation occurs when the base