Merck
M2284
Sigma-Aldrich
Manganese(III) acetylacetonate
technical grade
Szinonimák:
2,4-Pentanedione manganese(III) derivative, Manganic acetylacetonate, Mn(acac)3
About This Item
Lineáris képlet:
Mn(C5H7O2)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
159-161 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Mn](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Mn/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Alkalmazás
Oxidant used to oxidize phenols, β-dicarbonyl compounds, and thiols.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nishino, H. Tategami, S. et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1800-1800 (1991)
Snider, B. B.; Patricia, J. J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2137-2137 (1988)
Zhan'ao Tan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(42), 14589-14595 (2012-09-28)
A solution-processed vanadium oxide (s-VO(x)) anode buffer layer on an indium-tin-oxide (ITO) electrode was used instead of PEDOT:PSS for improving the stability and photovoltaic performance of the polymer solar cells (PSCs). The s-VO(x) layer was prepared by spin-coating a vanadyl
Zofia Kowalewska et al.
Talanta, 103, 66-74 (2012-12-04)
The aim of this work was to investigate the influence of magnesium acetylacetonate (MgA) on the signal of organic forms of vanadium in xylene solution by graphite furnace atomic absorption spectrometry. MgA alone or mixed with palladium acetylacetonate (PdA) was
Nan Tian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(37), 8613-8615 (2010-08-19)
The design, synthesis, photophysical and significantly improved electrooptical properties of a series of red emitting cyclometalated iridium(iii) complexes containing carbazolyl-acetylacetonate ligands are described.