Fontos dokumentumok
451665
Copper(II) chloride
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Cupric chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.995% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
620 °C (lit.)
sűrűség
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Modified Markó′s aerobic oxidation of alcohols under atmospheric pressure with air or molecular oxygen at room temperature
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.