Merck
423815
Sigma-Aldrich
Diethylsilane
99%
Szinonimák:
3-Silapentane
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2SiH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.22
Beilstein:
1730902
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
sűrűség
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent employed in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)