Fontos dokumentumok
50062
Glycidyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
2,3-Epoxypropyl propargyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Teszt
≥90% (GC)
törésmutató
n20/D 1.448
sűrűség
1.040 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C#CCOCC1CO1
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h1,6H,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYFZCLMMUNCHNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- propargyl-functional poly(carbonate)s
- hyperbranched polyglycerol (hbPG)
- alkyne-functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) diols
- dextran-based cyclodextrin polymers
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?