Fontos dokumentumok
A76001
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
97%
Szinonimák:
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxypropane, 1-Aminoglycerol, 2,3-Dihydroxypropan-1-amine, 3-Amino-2-hydroxypropanol
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
264-265 °C/739 mmHg (lit.)
sűrűség
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?