Merck
237698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Butanol
99%
Szinonimák:
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
1718763
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
12.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +13°, neat
öngyulladási hőmérséklet
761 °F
robbanási határérték
9.8 %
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
(S)-(+)-2-Butanol can be used:
  • To synthesize chiral asymmetric perylene diimides (PDI) that spontaneously self-assemble into one-handed nanotubes that are photoconductive or fluorescent in nature.
  • To synthesize bulky chiral vinyl monomers that can be radically polymerized to helical polymers with an excess screw sense.
  • As chiral solvent to study excited state photo transfer of the photoacid, 5,8-dicyano-2-naphthol (DCN2) in chiral environment.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Excited-state proton transfer in chiral environments. 1. Chiral solvents.
Solntsev KM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(31), 9046-9047 (2002)
Highly fluorescent one-handed nanotubes assembled from a chiral asymmetric perylene diimide.
Ma X , et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(20), 4231-4233 (2015)
Synthesis and characterization of optically active helical vinyl polymers via free radical polymerization.
Zhi J, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(9), 2408-2421 (2009)
Stepwise Formation of Photoconductive Nanotubes through a New Top?Down Method.
Ma X , et al.
Advanced Materials, 27(47), 7746-7751 (2015)
Xiaofeng Hu et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(23), 5785-5793 (2011-01-26)
The adsorption, thermal evolution, and electron irradiation of 2-butanol on Pt(111) were investigated with reflection absorption infrared spectroscopy (RAIRS). A simulated vibrational spectrum of a single 2-butanol molecule was calculated using density functional theory to facilitate vibrational assignments. Exposures of